Z274372
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 400 MHz, L 9 in.
About This Item
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 327-PP-9
Paramètres
400 MHz frequency
Longueur
9 in.
Courbure
25 μm
Concentricité
25 μm
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.29 mm