Z267619
Round crystal window
Ge, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
Matériaux
Ge
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
13 mm × 2 mm
Transmittance
5,500-60,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice de réfraction
n/D 4 (at 2 μm)