Z265608
Analtech TLC Uniplates™: silica gel matrix
L × W 5 cm × 20 cm, binder, Inorganic, fluorescent indicator: no
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Inorganic
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Analtech 11031
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
5 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Description générale
Autres remarques
116484