Z253111
Septa for open top caps
for cap size 22 mm, PTFE/silicone, for Wheaton vial
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
pkg of 100
Épaisseur du corps
0.060 in.
Épaisseur de la doublure
0.004 in.
Description générale
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.