Z180211
Bottom-drip adapter for large columns
1/4-28 UNF 2B internal thread and flow-regulator valve, for use with tubing connectors, PTFE
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 583855
Technique(s)
LPLC: suitable
Description générale
La pointe éffilée courte de l′extrémité supérieure minimise les mélanges sous le support de disque rempli en PE (inclus). Tous les adaptateurs ont un pas Ace Thred #50 et sont livrés avec un O-ring en FETFE.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.