Z179558
Précolonne pour colonne Michel-Miller
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 579634
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.I.
130 mm × 22 mm
Description générale
Pour l′addition de mélanges prépurifiés sur la colonne principale. La technique permet aux colonnes remplies de silice ou l′alumine d′être réutilisées plusieurs fois. Utile lors des étapes finales de remplissage; se pose sur le haut des colonnes M.M. grâce à un coupleur. Connexions Ace Thred#11.