Z173169
Aldrich® Schlenk filter tube
capacity 75 mL, porosity 25-50 μm, male Joints: ST/NS 14/20 (2), female Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
round bottom
Joint
female Joints: ST/NS14/20 (2)
male Joints: ST/NS14/20 (2)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Capacité
75 mL
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC