Z132101
Whatman® glass-fiber filter paper, Grade 25
Synonyme(s) :
filter papers
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass membrane
circles
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 10373107
Diamètre
125 mm