WHA69932504
Filtres pour seringue Whatman® GD/XP
Synonyme(s) :
Z754714
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene housing
polypropylene membrane
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Polypropylene prefilter
Conditionnement
pkg of 1500 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 28420577
Diamètre
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Caractéristiques et avantages
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples