Principaux documents
W510424
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Beilstein:
781213
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
pb
286-288 °C (lit.)
Pf
47-54 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
woody; floral; sweet
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :