W508306
Tricarballylic acid
≥99%
Synonyme(s) :
1,2,3-Propanetricarboxylic acid
Produits recommandés
Essai
≥99%
Pf
156-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable