W504009
Pentyl acetate
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Pentyl acetate, Amyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
680 °F
714 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
142-149 °C (lit.)
Pf
−100 °C (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; ethereal; fruity
Chaîne SMILES
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
105.8 °F
Point d'éclair (°C)
41 °C