Principaux documents
W503002
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trimethoxybenzene
≥97%
Synonyme(s) :
Pyrogallol trimethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Beilstein:
1910422
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
4.084
Essai
≥97%
pb
241 °C (lit.)
Pf
43-47 °C (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup