W501018
Isoamyl tiglate
≥97%
About This Item
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; herbaceous; wine-like
Chaîne SMILES
C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h5,8H,6-7H2,1-4H3/b9-5+
Clé InChI
ZARFDQHJMNVNLE-WEVVVXLNSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup