Key Documents
W500704
Sigma-Aldrich
Isobutyl tiglate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
182-184 °C (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
herbaceous
Chaîne SMILES 
C\C=C(/C)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C9H16O2/c1-5-8(4)9(10)11-6-7(2)3/h5,7H,6H2,1-4H3/b8-5+
Clé InChI
XDEGQMQKHFPBEW-VMPITWQZSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup