W424701
Tripropylamine
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Pression de vapeur
2.9 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Température d'inflammation spontanée
356 °F
Limite d'explosivité
5.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
155-158 °C (lit.)
40-42 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
−93.5 °C (lit.)
Densité
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
fishy
Chaîne SMILES
CCCN(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter