Key Documents
W416301
Sigma-Aldrich
2′-Methoxyacetophenone
99%
Synonyme(s) :
2-Acetylanisole
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro FEMA:
4163
Numéro Beilstein :
1100602
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.254
Source biologique
synthetic
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5393 (lit.)
Point d'ébullition
131 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
medicinal; earthy
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Application
Soluble in: Alcohol
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup