Principaux documents
W396321
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trimethylphenol
≥98%, FG
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro FEMA:
3963
Beilstein:
2042207
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro Flavis :
04.085
Nomenclature NACRES :
NA.05
Qualité
FG
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Pf
59-62 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coffee; nutty; phenolic
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)c(O)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
Clé InChI
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable