W394300
o-Anisic acid
≥99%
Synonyme(s) :
2-Methoxybenzoic acid, O-Methylsalicylic acid, o-Anisic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Pf
98-100 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
291.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
144 °C - closed cup