Documents
W345001
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiane
95%, FG
Synonyme(s) :
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-p-dithiane, Cyclodithalfarol-705
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.29
Numéro FEMA:
3450
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
15.006
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Pureté
95%
Pf
124-127 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; sulfurous
Chaîne SMILES 
CC1(O)CSC(C)(O)CS1
InChI
1S/C6H12O2S2/c1-5(7)3-10-6(2,8)4-9-5/h7-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
NHKIYYMFGJBOTK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable