Documents
W343501
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopentenone
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C5H5(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Numéro Beilstein :
1280476
Numéro MDL:
Numéro Flavis :
7.112
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
74 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
3-5 °C (lit.)
Densité
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Sweet, fruity, fatty, stinging, chemical