Principaux documents
W341901
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol dibenzoate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2CH2CH(CH3)O2CC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro FEMA:
3419
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
9.803
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
232 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
−3 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Chaîne SMILES 
CC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c1-13(21-17(19)15-10-6-3-7-11-15)12-20-16(18)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3
Clé InChI
UMVMVEZHMZTUHD-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves