Principaux documents
W341304
Sigma-Aldrich
2-Methylpentanal
≥97%
Synonyme(s) :
2-Methylvaleraldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(CH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro FEMA:
3413
Beilstein:
1739423
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
706
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.069
Source biologique
synthetic
Densité de vapeur
3.45 (vs air)
Essai
≥97%
Température d'inflammation spontanée
390 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
119-120 °C (lit.)
Densité
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
ethereal; earthy; fruity
Chaîne SMILES 
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup