Documents
W339601
Sigma-Aldrich
Furfuryl octanoate
≥98%
Synonyme(s) :
Furfuryl caprylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.30
Numéro FEMA:
3396
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10645
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.067
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Point d'ébullition
139 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)OCc1ccco1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup