Key Documents
W322400
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-butenal, mixture of cis and trans
≥97%, FG
Synonyme(s) :
cocoa butenal
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(C6H5)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Numéro FEMA:
3224
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
670
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.062
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
Point d'ébullition
177 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cocoa; honey; musty; floral
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C(=CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h2-8H,1H3
Clé InChI
DYAOGZLLMZQVHY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F
Point d'éclair (°C)
106 °C