Principaux documents
W316105
Sigma-Aldrich
Furfuryl isopropyl sulfide
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.25
Numéro FEMA:
3161
Conseil de l'Europe Nº :
2248
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.032
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
79-80 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Chaîne SMILES 
CC(C)SCc1ccco1
InChI
1S/C8H12OS/c1-7(2)10-6-8-4-3-5-9-8/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Clé InChI
WCHRNAKORAINOJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup