W311308
Wintergreen oil
China origin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Gaultheria procumbens L.
Qualité
Kosher
Activité optique
[α]20/D −0.5°, neat
Origine
China origin
Point d'ébullition
219 °C (lit.)
Densité
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; sweet; wintergreen
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F
Point d'éclair (°C)
96 °C