Key Documents
W298107
Sigma-Aldrich
Rhodinyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro FEMA:
2981
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
223c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.033
Source biologique
synthetic
Indice de réfraction
n20/D 1.4540 (lit.)
Point d'ébullition
237 °C (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Propriétés organoleptiques
berry; honey; floral
Chaîne SMILES 
CC(CCCC(C)=C)CCOC(C)=O
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup