W295101
Propyl 4-hydroxybenzoate
≥99%
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Fragrance grade
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Pureté
≥99%
Pf
95-98 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
burnt; smoky
Chaîne SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Clé InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F
Point d'éclair (°C)
180 °C