W292451
Acide propionique
feed grade, 98.7%
Synonyme(s) :
Acide en C3, Acide propanoïque, Acide propanyl
About This Item
Source biologique
synthetic
Qualité
feed grade
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
2.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98.7%
Température d'inflammation spontanée
955 °F
Limite d'explosivité
12.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.386
Point d'ébullition
141 °C (lit.)
141 °C
Pf
−24-−23 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
0.995 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
vinegar
Chaîne SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clé InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter