W282401
Orange oil
sweet, Certified organic (NOP)
Synonyme(s) :
Citrus aurantium, Citrus sinensis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Origine
Costa Rica origin
Indice de réfraction
n20/D 1.473
Densité
0.844 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orange
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup