W257215
Hexyl hexanoate
natural, ≥97%, FG
Synonyme(s) :
Hexyl caproate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
245-246 °C (lit.)
Pf
−55 °C (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; vegetable; fruity
Chaîne SMILES
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup