W254010
Heptaldehyde
natural, ≥92%
Synonyme(s) :
Heptanal, 1-Heptanal, Aldehyde C7, Enanthaldehyde, Oenanthaldehyde
About This Item
Qualité
Kosher
natural
Conformité réglementaire
FCC
Pureté
≥92%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCC=O
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup