W246215
Ethyl valerate
natural (US), ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl pentanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
144-145 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; fruity; tropical; pineapple; sweet
Chaîne SMILES
CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N