Principaux documents
W244708
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Ethyl pelargonate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.29
Numéro FEMA:
2447
Beilstein:
1759169
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
388
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
119 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
oily; fruity; nutty
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2