Key Documents
W221309
Sigma-Aldrich
Isobutyl salicylate
≥98%, FCC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro FEMA:
2213
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
434
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.750
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Point d'ébullition
267 °C (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; herbaceous
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
Clé InChI
PTXDBYSCVQQBNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup