Principaux documents
W220701
Sigma-Aldrich
Butyl levulinate
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro FEMA:
2207
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
374
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.436
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
106-108 °C/5.5 mmHg (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
fruity
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-7-12-9(11)6-5-8(2)10/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup