W216518
(−)-Bornyl isovalerate
≥97%
About This Item
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97%
Activité optique
[α]20/D −32.5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Point d'ébullition
255-260 °C (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
camphoraceous
Chaîne SMILES
CC(C)CC(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-10(2)8-13(16)17-12-9-11-6-7-15(12,5)14(11,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3
Clé InChI
MPYYVGIJHREDBO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves