Documents
W215600
Sigma-Aldrich
Bois de rose
Synonyme(s) :
Rosewood oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2156
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Source biologique
Aniba rosaeodora Ducke
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
200-206 °C (lit.)
Densité
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; woody; sweet
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.78 °C - closed cup