W215309
Bergamot oil
Italy origin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Composition
Contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
Origine
Italy origin
Indice de réfraction
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
pb
159 °C (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
limonene (sum of D, L and DL), linalool, citral (neral+geranial)
Propriétés organoleptiques
orange; woody; citrus
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup