Principaux documents
W215000
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro FEMA:
2150
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
413
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.132
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
benzyl alcohol
Propriétés organoleptiques
banana; jasmine; floral; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup