Documents
W206806
Sigma-Aldrich
Amyl formate
≥95%, FG
About This Item
Formule linéaire :
HCO2(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro FEMA:
2068
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
497
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.159
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
Point d'ébullition
132 °C (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; earthy; fruity
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup