Principaux documents
W205907
Sigma-Aldrich
Amyl butyrate
≥99%
Synonyme(s) :
Pentylbutyrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro FEMA:
2059
Conseil de l'Europe Nº :
270c
Numéro MDL:
Numéro Flavis :
9.044
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
Point d'ébullition
184-188 °C (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Banana, pineapple, cherry, sweet