THSX1195
ThalesNano X-Cube™ CatCart® catalyst cartridge system
montmorillonite (aluminum pillared clay)
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Fabricant/nom de marque
Nanotechnologiai Rt.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable