Documents
THSD4149
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, Pd Black
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
60104500
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS D4149
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
Catégories apparentées
Description générale
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informations légales
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable