Documents
THSD1142
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, Raney nickel
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS D1142
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
Catégories apparentées
Description générale
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informations légales
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable