Principaux documents
T35475
Sigma-Aldrich
o-tolidine
technical grade
Synonyme(s) :
4,4′-bianisidine
About This Item
Formule linéaire :
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Beilstein:
2210640
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pf
128-131 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Application
Réactifs colorimétrique sensible pour l′or ou le chlore libre dans l′eau
Avertissement
Peut être cancérigènne
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges