Principaux documents
T341630
BIS(N,N,N',N'-TETRAMETHYL-D-TARTARAMIDE GLYCOLATO)DIBORON
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H28B2N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.04
Numéro MDL:
Autres remarques