Principaux documents
T327360
TETRAHYDRO-1H-PYRROLO[1,2-C]IMIDAZOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.143
Numéro MDL:
Autres remarques