Principaux documents
T325074
1-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9ClO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.698
Numéro MDL:
Autres remarques